Print…
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1862-1G P1862-5G
TCIAP1862-1GEA 24 EUR
TCIAP1862-1G TCIAP1862-5G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC)
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 213°C
Número MDL : MFCD00077436
Número CAS: 1621-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf3d0dbad8d914b4e192fa84820d774ea96ada35&vid=bf3d0dbad8d914b4e192fa84820d774ea96ada35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %