Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
A10882.14
A10882.22
A10882.06
A10882.14EA
282
EUR
A10882.14
A10882.22
A10882.06
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 6994-25-8
Molecular Formula: C6H9N3O2
Formula Weight: 155.16
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 4964
Fórmula:
C₆H₉N₃O₂ Ponto de Fusão: 104…107 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005238 Número CAS: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |