Print…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2015-25G M2015-5G
TCIAM2015-25GEA 176 EUR
TCIAM2015-25G TCIAM2015-5G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 104°C
Número MDL : MFCD00014611
Número CAS: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ef9588dab32429b8a22fea5d379f7ae7c6589b&vid=a5eb3e54bdf62bbe4a11f51fd23238fabe5948fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C