Print…
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
368280010 368280050
ACRO368280010EA 65.9 EUR
ACRO368280010 ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Ponto de Fusão: 227…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010431
Número CAS: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Light brown to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %