Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D2826-25G
D2826-5G
TCIAD2826-25GEA
136
EUR
TCIAD2826-25G
TCIAD2826-5G
Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Diphenylphosphine oxide
Fórmula:
C₁₂H₁₁OP Peso Molecular: 202.20 g/mol Ponto de ebulição: 105°C |
Número MDL :
MFCD00002079 Número CAS: 4559-70-0 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |