Print…
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21101.03 B21101.06 B21101.14
B21101.03EA 72.6 EUR
B21101.03 B21101.06 B21101.14
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Purity: 97% CAS No.: 4559-70-0 Molecular Formula: C12H11OP Formula Weight: 202.20 Melting Point: 51-56° MDL No.: MFCD00002079
Fórmula: C₁₂H₁₁OP
Peso Molecular: 202.20 g/mol
Ponto de Fusão: 51…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002079
Número CAS: 4559-70-0