Print…
Diphenylphosphine oxide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
310120010 310120050
ACRO310120010EA 56.8 EUR
ACRO310120010 ACRO310120050
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₂H₁₁OP
Peso Molecular: 202.20 g/mol
Ponto de Fusão: 50…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002079
Número CAS: 4559-70-0
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %