Print…
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
F0744-25G F0744-5G F0744-1G
TCIAF0744-25GEA 440 EUR
TCIAF0744-25G TCIAF0744-5G TCIAF0744-1G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅FO₄
Peso Molecular: 208.15 g/mol
Ponto de Fusão: 258°C
Número MDL : MFCD03070543
Número CAS: 99199-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f7792246ef1572cd252c4715eebede8b8d2d8cf&vid=4f7792246ef1572cd252c4715eebede8b8d2d8cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %