Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
A15438.06
A15438.14
A15438.22
A15438.06EA
38.2
EUR
A15438.06
A15438.14
A15438.22
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Chromone-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 17422-74-1
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 472849
MDL No.: MFCD00014667
Fórmula:
C₁₀H₆O₃ Ponto de Fusão: 150…154 °C |
Número MDL :
MFCD00014667 Número CAS: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |