Print…
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
49510-25G 49510-5G
SIAL49510-25GEA 145 EUR
SIAL49510-25G SIAL49510-5G
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, Sigma-Aldrich®
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00002633
Número CAS: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1