L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1676-73-9
Molecular Formula: C12H15NO4
Formula Weight: 237.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 162-165°
Beilstein Reference: 1885646
Optical Rotation: +23° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00002633
Fórmula:
C₁₂H₁₅NO₄ Ponto de Fusão: 162…165 °C |
Número MDL :
MFCD00002633 Número CAS: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |