Print…
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: γ-Benzyl-L-Glutamate, 5-Benzyl L-Glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, H-Glu(OBzl)-OH
225670050 225670010 225670250
ACRO225670050EA 65 EUR
ACRO225670050 ACRO225670010 ACRO225670250
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002633
Número CAS: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)