Print…
Samarium diiodide 0.1 mol/l em THF estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com Sm
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
347116-100ML 347116-25ML
SIAL347116-100MLEA 117 EUR
SIAL347116-100ML SIAL347116-25ML
Samarium diiodide 0.1 mol/l em THF estabilizado, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Fórmula: SmI₂
Número MDL : MFCD00058873
Número CAS: 32248-43-4
UN: 3271
ADR: 3,II