Print…
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15662.06 A15662.14
A15662.06EA 127 EUR
A15662.06 A15662.14
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Purity: 98% CAS No.: 2117-28-4 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 160.41 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -71° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1734530 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008275
Fórmula: C₇H₂₀Si₂
Peso Molecular: 160.405 g/mol
Ponto de ebulição: 132…133 °C
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0.750
Ponto de Inflamação: 12 °C (53 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008275
Número CAS: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3 II