Print…
1-Hydroxy-4-nitro-9,10-anthraquinone ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H0765-25G H0765-5G
TCIAH0765-25GEA 336 EUR
TCIAH0765-25G TCIAH0765-5G
1-Hydroxy-4-nitro-9,10-anthraquinone ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Hydroxy-4-nitro-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₇NO₅
Número MDL : MFCD00142642
Número CAS: 81-65-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f28047f8d13554bcfac09500026adb3b5683b9ab&vid=f28047f8d13554bcfac09500026adb3b5683b9ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency