Print…
1-Nitro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0127-25G N0127-500G
TCIAN0127-25GEA 37 EUR
TCIAN0127-25G TCIAN0127-500G
1-Nitro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
1-Nitro-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₇NO₄
Número MDL : MFCD00019140
Número CAS: 82-34-8
EINECS: 201-413-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4add5681d5b179854e8659b79bee36104ce142&vid=1c4add5681d5b179854e8659b79bee36104ce142&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C