Print…
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0504-5G A0504-25G
TCIAA0504-5GEA 73 EUR
TCIAA0504-5G TCIAA0504-25G
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₈O₄
Número MDL : MFCD00001231
Número CAS: 117-78-2
EINECS: 204-207-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccdd8dfd339a284c87685ab0305dee0a668fe10f&vid=ccdd8dfd339a284c87685ab0305dee0a668fe10f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 99.0 to 101.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency