Print…
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252727-1G 252727-5G
SIAL252727-1GEA 72.2 EUR
SIAL252727-1G SIAL252727-5G
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₈O₄
Número MDL : MFCD00001231
Número CAS: 117-78-2
EINECS: 204-207-9