Print…
4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D2464-25G D2464-5G
TCIAD2464-25GEA 807 EUR
TCIAD2464-25G TCIAD2464-5G
4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (por HPLC)
4,4'-Dinitrostilbene
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Ponto de Fusão: 295°C
Número MDL : MFCD00017043
Número CAS: 2501-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=707491b8f0d4448df31bc1592bb502042ec4bfe5&vid=707491b8f0d4448df31bc1592bb502042ec4bfe5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot DMF almost transparency