Print…
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11839.03 A11839.06
A11839.03EA 77.4 EUR
A11839.03 A11839.06
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 100-31-2 Molecular Formula: C16H12O4 Formula Weight: 268.27 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00013994
Fórmula: C₁₆H₁₂O₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013994
Número CAS: 100-31-2
EINECS: 202-838-4