2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23223.03
B23223.06
B23223.03EA
28.6
EUR
B23223.03
B23223.06
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 21331-43-1
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 173533
Fórmula:
C₁₃H₁₀N₂S Ponto de Fusão: 153…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00046452 Número CAS: 21331-43-1 |