Print…
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
13049-100 13049-250 13049-500 13049-1
CAYM13049-100EA 30.6 EUR
CAYM13049-100 CAYM13049-250 CAYM13049-500 CAYM13049-1
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂S
Número MDL : MFCD00171757
Número CAS: 144060-98-0