4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos:
4-Methyl-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxylic acid
13036-100
13036-250
13036-500
13036-1
CAYM13036-100EA
30.6
EUR
CAYM13036-100
CAYM13036-250
CAYM13036-500
CAYM13036-1
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula:
C₁₀H₈N₂O₂S |
Número MDL :
MFCD00171753 Número CAS: 39091-01-5 |