Print…
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
13047-100 13047-250 13047-500 13047-1
CAYM13047-100EA 30.6 EUR
CAYM13047-100 CAYM13047-250 CAYM13047-500 CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 220.25 g/mol
Número MDL : MFCD01316364
Número CAS: 34418-48-9