Print…
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Cayman Chemical
13007-100 13007-250 13007-500 13007-1
CAYM13007-100EA 30.6 EUR
CAYM13007-100 CAYM13007-250 CAYM13007-500 CAYM13007-1
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
Número MDL : MFCD11869291
Número CAS: 1138444-37-7