2-Methyl-4-phenylthiazol
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos:
2-Methyl-4-phenylthiazole
13386-100
13386-250
13386-500
13386-1
CAYM13386-100EA
83.4
EUR
CAYM13386-100
CAYM13386-250
CAYM13386-500
CAYM13386-1
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Fórmula:
C₁₀H₉NS Peso Molecular: 175.25 g/mol |
Número MDL :
MFCD00489998 Número CAS: 1826-16-0 |