Fluorescein diacetate 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
191660050
191660250
191661000
ACRO191660050EA
51.3
EUR
ACRO191660050
ACRO191660250
ACRO191661000
Fluorescein diacetate 97%, puro
Fluorescein diacetate
Fórmula:
C₂₄H₁₆O₇ Ponto de Fusão: 200…205 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005062 Número CAS: 596-09-8 EINECS: 209-877-6 |
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 205 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥96.0 % |