Print…
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrido[2,3-b]pyrazine
B22843.02 B22843.88
B22843.02EA 70.8 EUR
B22843.02 B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Purity: 98% CAS No.: 322-46-3 Molecular Formula: C7H5N3 Formula Weight: 131.14 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00006717
Fórmula: C₇H₅N₃
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006717
Número CAS: 322-46-3
EINECS: 206-294-9