Print…
1,4-Anthraquinone ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00573.06 L00573.14
L00573.06EA 110 EUR
L00573.06 L00573.14
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Purity: 94% CAS No.: 635-12-1 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 1871197
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de Fusão: ∼ 218 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013724
Número CAS: 635-12-1
EINECS: 211-228-7