Print…
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
12804-1G-F 12804-25G-F 12804-5G-F
SIAL12804-1G-FEA 47.1 EUR
SIAL12804-1G-F SIAL12804-25G-F SIAL12804-5G-F
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fórmula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Peso Molecular: 379.2 g/mol
Número MDL : MFCD00075445
Número CAS: 94790-37-1