HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
B23597.22
B23597.14
B23597.06
B23597.22EA
105
EUR
B23597.22
B23597.14
B23597.06
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Purity: 98%
CAS No.: 94790-37-1
Molecular Formula: C11H16F6N5OP
Formula Weight: 379.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 7328329
MDL No.: MFCD00075445
Fórmula:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Peso Molecular: 379.2 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00075445 Número CAS: 94790-37-1 EINECS: 423-020-5 |