Print…
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
299430050 299430250
ACRO299430050EA 32.8 EUR
ACRO299430050 ACRO299430250
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fórmula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Peso Molecular: 379.2 g/mol
Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075445
Número CAS: 94790-37-1
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in DMF) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %