Print…
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (por HPLC) agente de acoplamento para síntese de peptídeos
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: TBTU
B1658-25G B1658-5G
TCIAB1658-25GEA 109 EUR
TCIAB1658-25G TCIAB1658-5G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (por HPLC) agente de acoplamento para síntese de peptídeos
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Fórmula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Peso Molecular: 321.1 g/mol
Número MDL : MFCD00077413
Número CAS: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f3bfe5b2deadabbfeb0c9e325920176bfe532c&vid=f0c4f4052d6059e70d18ac789ce9f9ac3fa66ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%