Print…
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TBTU
303180050 303180250
ACRO303180050EA 36.7 EUR
ACRO303180050 ACRO303180250
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Fórmula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Peso Molecular: 321.1 g/mol
Ponto de Fusão: 205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077413
Número CAS: 125700-67-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %