Print…
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
445460-1G 445460-25G 445460-5G
SIAL445460-1GEA 96.7 EUR
SIAL445460-1G SIAL445460-25G SIAL445460-5G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Sigma-Aldrich®
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fórmula: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Peso Molecular: 380.2 g/mol
Número MDL : MFCD00274639
Número CAS: 148893-10-1