O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
O-Methylisouronium sulphate
B22036.0B
B22036.18
B22036.30
B22036.0BEA
623
EUR
B22036.0B
B22036.18
B22036.30
O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
O-Methylisourea hemisulphate
Purity: 99%
CAS No.: 52328-05-9
Molecular Formula: C2H6N2O.0.5H2SO4
Formula Weight: 123.12
Melting Point: 163-167°
MDL No.: MFCD00040594
Fórmula:
C₄H₁₄N₄O₆S Ponto de Fusão: 163…167 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040594 Número CAS: 52328-05-9 EINECS: 257-851-8 |