Print…
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: BOP-Cl
B1213-25G B1213-5G
TCIAB1213-25GEA 106 EUR
TCIAB1213-25G TCIAB1213-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Fórmula: C₆H₈ClN₂O₅P
Peso Molecular: 254.6 g/mol
Número MDL : MFCD00010077
Número CAS: 68641-49-6
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48887a7481caf4fec003fc0e9f33fdd890f0bb8f&vid=48887a7481caf4fec003fc0e9f33fdd890f0bb8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency