Print…
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: BOP-Cl
15140-25G 15140-5G
SIAL15140-25GEA 436 EUR
SIAL15140-25G SIAL15140-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Fórmula: C₆H₈ClN₂O₅P
Peso Molecular: 254.6 g/mol
Número MDL : MFCD00010077
Número CAS: 68641-49-6
UN: 3261
ADR: 8 II