Print…
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: BOP-Cl
310060050 310060250
ACRO310060050EA 73 EUR
ACRO310060050 ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Fórmula: C₆H₈ClN₂O₅P
Peso Molecular: 254.6 g/mol
Ponto de Fusão: 191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010077
Número CAS: 68641-49-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %