Print…
1-(2-Furoyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0705-25G F0705-5G
TCIAF0705-25GEA 106 EUR
TCIAF0705-25G TCIAF0705-5G
1-(2-Furoyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1-(2-Furoyl)piperazine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00236012
Número CAS: 60548-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0c04857ea086654ec1be03ba961dc3f7004f62&vid=fa0c04857ea086654ec1be03ba961dc3f7004f62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 209.0 deg-C