Print…
Isosorbide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
329207-100G 329207-500G
SIAL329207-100GEA 116 EUR
SIAL329207-100G SIAL329207-500G
Isosorbide, Sigma-Aldrich®
Isosorbide
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00064827
Número CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3