Print…
Isosorbide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13989.0B A13989.18 A13989.30
A13989.0BEA 587 EUR
A13989.0B A13989.18 A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Purity: 98% CAS No.: 652-67-5 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Odour: Odourless Melting Point: 56-64° Beilstein Reference: 80510 Merck Reference: 14,5224 Optical Rotation: +45° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00064827
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 56…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064827
Número CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Merck Index: 14,5224