Print…
Isosorbide dimethyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
247898-100G 247898-25G
SIAL247898-100GEA 233 EUR
SIAL247898-100G SIAL247898-25G
Isosorbide dimethyl ether, Sigma-Aldrich®
Isosorbide dimethyl ether
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00064828
Número CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8