Print…
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17516.14 A17516.22
A17516.14EA 61.3 EUR
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5306-85-4 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4620 Melting Point: -70° Boiling Point: 93-95°/0.1mm Beilstein Reference: 80854 MDL No.: MFCD00064828
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1,165
Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064828
Número CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8