Print…
Iminostilbene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
143650-1G 143650-5G
SIAL143650-1GEA 29.4 EUR
SIAL143650-1G SIAL143650-5G
Iminostilbene, Sigma-Aldrich®
Iminostilbene
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Número MDL : MFCD00005071
Número CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0