Print…
Iminostilbene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21323.14 B21323.22 B21323.36
B21323.14EA 97 EUR
B21323.14 B21323.22 B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Purity: 97% CAS No.: 256-96-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 197-199° Beilstein Reference: 1343358
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de Fusão: 197…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005071
Número CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0