Print…
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
T2617-25G T2617-5G
TCIAT2617-25GEA 47 EUR
TCIAT2617-25G TCIAT2617-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (por GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de ebulição: 125°C
Número MDL : MFCD00190247
Número CAS: 63074-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91c01e125f0661116ee7dfe223f819e1456990b0&vid=91c01e125f0661116ee7dfe223f819e1456990b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %