1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
367160050
367160010
367160250
ACRO367160050EA
60.2
EUR
ACRO367160050
ACRO367160010
ACRO367160250
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Fórmula:
C₉H₁₆N₂O₂ Peso Molecular: 184.24 g/mol Ponto de ebulição: 140 °C (2mbar) Densidade: 1.17 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190247 Número CAS: 63074-07-7 UN: 3267 ADR: 8 III |
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |