Print…
9-Phenylcarbazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H56827.06 H56827.14
H56827.06EA 193 EUR
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Purity: 99% CAS No.: 1150-62-5 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.30 Melting Point: 95-97° MDL No.: MFCD00004965
Fórmula: C₁₈H₁₃N
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004965
Número CAS: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2