2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09678.03
L09678.06
L09678.03EA
64.8
EUR
L09678.03
L09678.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Purity: 98%
CAS No.: 767-64-6
Molecular Formula: C6H5N3S
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 67-69°
Beilstein Reference: 3551
Fórmula:
C₆H₅N₃S Ponto de Fusão: 67…69 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005810 Número CAS: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |